Learn More
7-Bromoisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394806 1 g 1g
11384806 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32843.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-bromoisatine a été traitée avec un excès de PhMgBr afin d’obtenir un taux d’alcool tertiaire de 9 à 96 %. Les triflates d’oxime d’isatine subissent une fragmentation simple qui est promue par DBU, pour former des anthranilonitriles après un travail hydrolytique.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20780-74-9
Formule moléculaire C8H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 226.029
Numéro MDL MFCD00774354
Clé InChI OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
CID PubChem 2302353
Nom IUPAC 7-bromo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 7-Bromoisatin
Point de fusion 195°C to 199°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble.
Poids de la formule 226.03
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.