Learn More
7-bromoquinoléine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440989 5 g 5g
15450989 250 mg 250mg
15430989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63987.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4965-36-0 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4965-36-0
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.058
Numéro MDL MFCD03695823
Clé InChI XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
CID PubChem 521259
Nom IUPAC 7-bromoquinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 7-Bromoquinoline
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide