Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydro-1-(2-méthyl-4-nitrobenzoyle)-5H-1-benzazépine-5-one, TRC
Code produit 30367062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367062 250 mg 250mg
30366731 50 mg 50mg
30359435 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC366123250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137982-91-3
Formule moléculaire C18H15ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 358.78
Synonyme 1-(2-Methyl-4-nitrobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5+tetrahydro-1H-1-benzazepine, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
Nom IUPAC 7-chloro-1-(2-méthyl-4-nitrobenzoyle)-3,4-dihydro-2H-1-benzazépine-5-one
SMILES Cc1cc(ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Poids de la formule 358.072