Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydrobenzo[b]azépin-5-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one |
| CAS | 160129-45-3 |
| Formule moléculaire | C10H10ClNO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 7-Chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10ClNO/c11-7-3-4-9-8(6-7)10(13)2-1-5-12-9/h3-4,6,12H,1-2,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc2NCCCC(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | 7-chloro-1,2,3,4-tétrahydro-1-benzazépine-5-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.65 |
| Poids de la formule | 195.0451 |