Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480519 1 g 1g
15490519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63693.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82771-60-6 | Molecular Formula: C9H10ClN | Molecular Weight: 167.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82771-60-6
Formule moléculaire C9H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 167.64
Numéro MDL MFCD05861543
Clé InChI BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chloranyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, isoquinoline,7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro
CID PubChem 12595069
Nom IUPAC 7-chloro-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline
SMILES ClC1=CC2=C(CCNC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.64
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide