Learn More
7-Chloro-1,2,3,4-chlorhydrate de tétrahydroisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468316 250 mg 250mg
15448316 1 g 1g
15458316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63456.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73075-45-3 | C9H11Cl2N | 204.094 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des colorants.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73075-45-3
Formule moléculaire C9H11Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 204.094
Numéro MDL MFCD08461076
Clé InChI OGIAIXMUSSACDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hcl, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochlor, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 12595070
Nom IUPAC 7-chloro-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide