Learn More
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phényl-2H-1,4-benzodiazépine-2-thione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thionordiazepam |
| CAS | 4547-02-8 |
| Formule moléculaire | C15 H11 Cl N2 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2H-1,4-Benzodiazepine-2-thione, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-, 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, 1,3-Dihydro-7-chloro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, Demethylsulazepam, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H11ClN2S/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | Clc1ccc2NC(=S)CN=C(c3ccccc3)c2c1 |
| Nom IUPAC | 7-chloro-5-phényl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazépine-2-thione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.7792 |
| Poids de la formule | 286.0331 |