Learn More
Acide 7-chloro-1,3-naphtalènedisulfonique, TRC
Code produit 30349342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349342 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587880250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
CAS 102878-16-0
Formule moléculaire C24 H46 O11
Quantité 250 mg
Synonyme 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid
Formule InChI InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 510.615
Poids de la formule 510.304