Learn More
7-Chloro-1-éthyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylique, 90 %, TRC
Code produit 30133423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133423 1 g 1g
30134491 10 g 10g
30010880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3660451G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68077-26-9
Formule moléculaire C12 H9 Cl F N O3
Poids moléculaire (g/mol) 269.66
Synonyme 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. A (EP)
Nom IUPAC acide 7-chloro-1-éthyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylique
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 269.0255