Learn More
7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31072258
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31072258 250 mg
31061709 5 g
31062261 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31072258 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134315250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide
CAS 22503-72-6
Formule moléculaire C8H9ClN2O2S
Numéro MDL MFCD00270874
Quantité 250 mg
SMILES O=S(C1=C(NC2C)C=CC(Cl)=C1)(N2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 232.69
Pourcentage de pureté 97%