Learn More
7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 6980-11-6 |
| Formule moléculaire | C6H4ClN3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMILES | ClC1=C(NC=N2)C2=NC=C1 |
| Nom IUPAC | 7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.57 |
| Poids de la formule | 153.01 |