Learn More
7-Chloro-4-oxo-4H-chromène-2-carboxylique, TRC
Code produit 30367499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30367499 50 mg
30349736 10 mg
30366370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367499 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37562050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114741-22-9
Formule moléculaire C10H5ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 224.6
Nom IUPAC 7-chloro-4-oxochromène-2-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Poids de la formule 223.9876