Learn More
7-Chloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorophényl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique Ester éthylique, TRC
Code produit 30355009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355009 10 g -
30360580 1 g 1g
30352728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355009 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36635010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100491-29-0
Formule moléculaire C17H10ClF3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.72
Synonyme 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Nom IUPAC Éthyle 7-chloro-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2F)c3nc(Cl)c(F)cc3C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H10ClF3N2O3/c1-2-26-17(25)10-7-23(13-4-3-8(19)5-11(13)20)16-9(14(10)24)6-12(21)15(18)22-16/h3-7H,2H2,1H3
Poids de la formule 382.0332