Learn More
7-chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15264854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15264854 25 g Flacon en verre 25g
15254854 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264854 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450790250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 53449-14-2
Formule moléculaire C8H4ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 225.59
Clé InChI URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
CID PubChem 12441237
Nom IUPAC 7-chloro-6-nitro-1H-quinazoline-4-one
SMILES C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf
Poids de la formule 225.59
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement