Learn More
7-Chloro-8-quinolinol, TRC
Code produit 30009711
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
30009711 500 mg 500mg
30007335 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379870500MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-86-8
Formule moléculaire C9 H6 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 179.6
Synonyme 7-Chloro-8-hydroxyquinoline, 7-Chloro-8-quinolinol, NSC 673451
Nom IUPAC 7-chloroquinolin-8-ol
SMILES Oc1c(Cl)ccc2cccnc12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 7-Chloro-8-quinolinol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
Poids de la formule 179.0138
Pourcentage de pureté >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.