Learn More
7-Chlorobenzo[b]thiophène-3-méthanol, TRC
Code produit 30132885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132885 100 mg 100mg
30135203 250 mg 250mg
30003949 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC292850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142181-53-1
Formule moléculaire C9 H7 Cl O S
Poids moléculaire (g/mol) 198.6693
Synonyme Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Nom IUPAC (7-chloro-1-benzothiophèn-3-yl)méthanol
SMILES OCc1csc2c(Cl)cccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Poids de la formule 197.9906