Learn More
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468995 250 mg 250mg
15458995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35256.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1020038-42-9 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020038-42-9
Formule moléculaire C8H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Numéro MDL MFCD09991784
Clé InChI BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
CID PubChem 28875810
Nom IUPAC 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Point de fusion ∼231°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.59 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%