Learn More
7-chloroindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318586 250 mg 250mg
11308586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17637.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 53924-05-3 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53924-05-3
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.593
Numéro MDL MFCD01321301
Clé InChI WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
CID PubChem 104644
Nom IUPAC 7-chloro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroindole
Point de fusion 57°C to 58°C
Quantité 250 mg
Beilstein 114743
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 98%