Learn More
7-chloroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451908 5 g 5g
15441908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55594.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 7477-63-6 | C8H4ClNO2 | 181.575 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7477-63-6
Formule moléculaire C8H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.575
Numéro MDL MFCD00022796
Clé InChI MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 344135
Nom IUPAC 7-chloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroisatin
Point de fusion 187°C to 191°C
Couleur Orange
Quantité 5 g
Synonyme 7-chloroisatin, 7-chloroindoline-2,3-dione, 7-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-chloro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-chloro, 1h-indole-2,3-dione,7-chloro, 7-chloro-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 7-chlorisatin, 7-chloro isatin, pubchem15537
Poids de la formule 181.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide