Learn More
R&D Systems™ 7-Chlorokynurenic acid
Code produit 30001066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001066 50 mg 50mg
30001065 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001066 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0237/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.85€
    452.55€ / 50mg
    Économisez 47.30€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake
7-Chlorokynurenic acid is an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Sodium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18000-24-3
Formule moléculaire C10H6ClNO3
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chlorokynurenic acid
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 223.62
Pureté >98%
Poids moléculaire 223.61