Learn More
7-Chlorokynurenic acid, 98+%
Code produit 15413969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413969 50 mg 50mg
15403969 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61359.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
NMDA receptor antagonist at the glycine site | CAS: 18000-24-3 | C10H6ClNO3 | 223.61 g/mol
NMDA receptor antagonist at the glycine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18000-24-3
Formule moléculaire C10H6ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 223.61
Numéro MDL MFCD00069227
Clé InChI UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka
CID PubChem 1884
ChEBI CHEBI:63965
Nom IUPAC 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chlorokynurenic acid
Couleur Blanc à jaune
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide
Poids de la formule 223.62
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Powder