Learn More
Acide 7-chlorokynurénique, TRC
Code produit 30350347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30350347 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350347 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36695825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Formule moléculaire C10H6ClNO3
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Nom IUPAC acide 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 223.61
Poids de la formule 223.0036