Learn More
7-Chloromethyl 17R-Drospirenone, TRC
Code produit 17927154
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17927154 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17927154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36698510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932388-89-1
Formule moléculaire C24 H31 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 402.95
Synonyme (7β,15α,16α)-7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3'-Chloro-3',6-seco-17-epidrospirenone, Drospirenone Imp. H (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α)-
Nom IUPAC (1'R,2'S,3'S,5R,5'S,7'S,10'S,11'R,18'S)-18'-(chloromethyl)-7',11'-dimethylspiro[oxolane-5,6'-pentacyclo[8.8.0.02,7.03,5.011,16]octadec-15-ene]-2,14'-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@]46CCC(=O)O6
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloromethyl 17R-Drospirenone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Poids de la formule 402.1962