Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 7-Chloroquinoline-4-, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489115 1 g 1g
15499115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51037.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 871125-83-6 | C15H17BClNO2 | 289.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871125-83-6
Formule moléculaire C15H17BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 289.57
Numéro MDL MFCD07783020
Clé InChI GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 7-chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester, 7-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline,7-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 7-chloroquinoline-4-boronic acid, pinacol ester, 7-chloroquinolin-4-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 16218076
Nom IUPAC 7-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.56
Pourcentage de pureté 96%