Learn More
7-chloroquinoline, 97 %, ACROS Organics
Code produit 15555916 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15555916 5 g 5g
15545916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15555916 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 612-61-3
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.61
Clé InChI QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899
CID PubChem 521963
Nom IUPAC 7-chloroquinoline
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroquinoline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Chloroquinoline, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.