Learn More
7-Chloroquinoline, TRC
Code produit 30136455
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136455 1 g 1g
30011855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3813401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-61-3
Formule moléculaire C9 H6 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 163.6
Nom IUPAC 7-chloroquinoline
SMILES Clc1ccc2cccnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Chloroquinoline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h1-6H
Poids de la formule 163.0189