Learn More
7-coumaryle triflate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Coumaryl Triflate |
| CAS | 108530-10-5 |
| Formule moléculaire | C10H5F3O5S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| Nom IUPAC | (2-oxochromen-7-yl) trifluoroéthanolsulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.2 |
| Poids de la formule | 293.981 |