Learn More
7-coumaryle triflate, TRC
Code produit 30362081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362081 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC756450250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Formule moléculaire C10H5F3O5S
Quantité 250 mg
Synonyme 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Nom IUPAC (2-oxochromen-7-yl) trifluoroéthanolsulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 294.2
Poids de la formule 293.981