Learn More
JRI Maxant™ Thermographe 7 jours
Code produit 12668241
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plage de Plage : -35°C à 15°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
12668241 Plage de Plage : -35°C à 15°C 1 pièce
12688241 Plage de Plage : -35°C à 15°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12668241 Fournisseur JRI Maxant™ Code fournisseur 00006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur 1 canal
• Température -35 à +15°C
• Cycle 7 j
• Conforme à la norme NF E 18-150
• Contrôle de surgelés et réfrigérés
• 1 sonde externe
• Boîtier compact encastrable avec porte transparente et serrure à clé, pour la mise en application des Directives Européenne 92/1 et 93/43
• Cycle d'enregistrement 7 jours
• Température -35 à (+15°C extérieur)
• Ou +15 à (-35°C extérieur)
• Echelle inversée pour la lecture dans les domaines du froid positif ou négatif
• Disque φ 125mm, entraînement par pile, autonomie 1 an
• Sonde externe φ 10 x 100mm, câble 3 m φ 3mm
• Enregistreur autonomie 7 jours
• 35 à (+15°C extérieur)
• Inclus avec 100 disques, 1 stylo, 1 pile et un jeu de clef
Spécification
Description Plage de Plage : -35°C à 15°C