Learn More
JRI Maxant™ Thermographe 7 jours
Code produit 12698241
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
7 jours
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
12698241 7 jours 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12698241 Fournisseur JRI Maxant™ Code fournisseur 00059
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Type de produit Thermographe 7 jours
Diamètre (métrique) 125 mm
Longueur (métrique) 144 mm
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (métrique) -35°C à +15°C
Plage de durée 7 jours