Learn More
7-déazaguanine, 90+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15244814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15244814 1 g Flacon en verre -
15254814 5 g Flacon en verre 5g
15264814 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15244814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450260010
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 7355-55-7
Formule moléculaire C6H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Numéro MDL MFCD09033259
Clé InChI OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
CID PubChem 96253
Nom IUPAC 2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Deazaguanine
Point de fusion >230.0°C
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 90+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Deazaguanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement