Learn More
7-Déazaguanine, TRC
Code produit 30356843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2013251G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Formule moléculaire C6 H6 N4 O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
Nom IUPAC 2-amino-7H-pyrrulo[2,3-d]pyrimid-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Poids de la formule 150.0542