Learn More
7-deazahypoxanthine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411809 25 g 25g
15491799 1 g 1g
15401809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64537.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135.13 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Methylated 7-Deazahypoxanthines is used as regiochemical probes of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les 7-désazahypoxanthines méthylés sont utilisés comme sondes régiochimiques de la xanthine oxydase.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker à -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3680-71-5
Formule moléculaire C6H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD08445809
Clé InChI FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
CID PubChem 96194
Nom IUPAC 1,7-dihydropyrrolo[2,3 -d]pyrimidine-4-un
SMILES O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Deazahypoxanthine
Point de fusion 345°C to 350°C
Couleur Marron
Quantité 25 g
Beilstein 607869
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide