Learn More
7-Déhydroxy Buprénorphine (Imperméabilité F de la buprénorphine), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Dehydroxy Buprenorphine |
| CAS | 97203-04-8 |
| Formule moléculaire | C29 H39 N O3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7-(2,2-dimethyl-1-methylenepropyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-6-methoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol, 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Buprenorphine Imp. F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H39NO3/c1-17(26(2,3)4)20-15-27-10-11-29(20,32-5)25-28(27)12-13-30(16-18-6-7-18)22(27)14-19-8-9-21(31)24(33-25)23(19)28/h8-9,18,20,22,25,31H,1,6-7,10-16H2,2-5H3/t20-,22-,25-,27-,28+,29?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(=C)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56 |
| Nom IUPAC | (1S,2S,6R,14R,15R,16R)-5-(ciclopropilmetil)-16-(3,3-dimetilbut-1-en-2-il)-15-metoxi-13-oxa-5-azahexaciclo[13.2.2.12,8.01,6.02,14.012,20]icosa-8(20),9,11-trien-11-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 449.62 |
| Poids de la formule | 449.293 |