Learn More
7-Désoxy Doxorubicine Aglycone (>75 %), TRC
Code produit 30368234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368234 1 mg 1mg
30359653 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30368234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2329101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38554-25-5
Formule moléculaire C21 H18 O8
Poids moléculaire (g/mol) 398.36
Synonyme 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)-, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (R)-, (8R)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7-Deoxyadriamycin aglycone, 7-Deoxyadriamycinone, 7-Deoxydoxorubicin aglycone, 7-Deoxydoxorubicinone, 7-Deoxyepirubicin aglycone, NSC 270536
Nom IUPAC (9R)-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracene-5,12-dione
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-deoxy Doxorubicin Aglycone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O8/c1-29-12-4-2-3-10-14(12)20(27)16-15(18(10)25)19(26)11-7-21(28,13(23)8-22)6-5-9(11)17(16)24/h2-4,22,24,26,28H,5-8H2,1H3/t21-/m1/s1
Poids de la formule 398.1002
Pourcentage de pureté >95%