Learn More
7-Desmethylagomelatine, TRC
Code produit 30360812
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360812 100 mg 100mg
30360511 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30360812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231095100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152302-45-9
Formule moléculaire C14 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 229.27
Synonyme Acetamide, N-[2-(7-hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]-, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, 7-Desmethylagomelatine, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, O-Demethylagomelatine, S 21517
Nom IUPAC N-[2-(7-hydroxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCCc1cccc2ccc(O)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Desmethyl Agomelatine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Poids de la formule 229.1103
Pourcentage de pureté >95%