Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-diéthylamino-4-méthylcoumarine, 99 %
Code produit 15199163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15199163 500 g Flacon en plastique 500g
10395740 5 g Flacon en verre 5g
10102430 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15199163 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 114055000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-44-1
Formule moléculaire C14H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00006864
Clé InChI AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
CID PubChem 7050
ChEBI CHEBI:51938
Nom IUPAC 7-(diéthylamino)-4-méthylchromen-2-one
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 73°C
Couleur Beige à violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous acid solutions,soluble in nearly all common organic solvents,slightly soluble in aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline