Learn More
7-diéthylamino-4-méthylcoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435037 100 g 100g
11445037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21938.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.02€
    84.65€ / 100g
    Économisez 18.37€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.295 g/mol
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, is potentially useful as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
7-(diéthylamino)-4-méthylcoumarine, est potentiellement utile comme colorant laser.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les solutions aqueuses d’acides, les résines, les vernis, les vinyles, l’éther, l’acétone, les solvants organiques ordinaires et l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-44-1
Formule moléculaire C14H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 231.295
Numéro MDL MFCD00006864
Clé InChI AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
CID PubChem 7050
ChEBI CHEBI:51938
Nom IUPAC 7-(diéthylamino)-4-méthylchromen-2-one
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 100 g
Beilstein 193303
Informations sur la solubilité Soluble in water,aqueous acid solutions,resins,varnishes,vinyls,ether,acetone,ordinary organic solvents,and alcohol.
Poids de la formule 231.3
Pourcentage de pureté 99%