Learn More
7-diéthylamino-4-méthylcoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, is potentially useful as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7-(diéthylamino)-4-méthylcoumarine, est potentiellement utile comme colorant laser.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les solutions aqueuses d’acides, les résines, les vernis, les vinyles, l’éther, l’acétone, les solvants organiques ordinaires et l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Diethylamino-4-methylcoumarin |
| Point de fusion | 72°C to 75°C |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 193303 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,aqueous acid solutions,resins,varnishes,vinyls,ether,acetone,ordinary organic solvents,and alcohol. |
| Poids de la formule | 231.3 |
| Pourcentage de pureté | 99% |