Learn More
7-Epi-10-oxo-docetaxel, MedChemExpress
Code produit 16489657
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489657 5 mg
16451629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16489657 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16675
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress 7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity 2) is a impurity of docetaxel detected by high performance liquid chromatography (HPLC).
7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity 2) is a impurity of docetaxel detected by high performance liquid chromatography (HPLC).
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Epi-10-oxo-docetaxel
CAS 162784-72-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H51NO14
Quantité 5 mg
Synonyme Docetaxel Impurity 2
SMILES CC(O[C@@]1([C@](C[C@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 805.86
Poids de la formule 805.86
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death