Learn More
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31101226
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31101226 100 mg
31099862 25 mg
31095323 1 mg
31096377 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31101226 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD150318100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one
CAS 5725-91-7
Formule moléculaire C14H11NO3
Numéro MDL MFCD00037661
Quantité 100 mg
SMILES O=C1C=CC2=NC3=C(C=C(OCC)C=C3)OC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 241.24
Pourcentage de pureté 98%