Learn More
7-Résorufine Étoxy, TRC
Code produit 30134266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134266 25 mg 25mg
30133405 1 mg 1mg
30005929 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89287525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5725-91-7
Formule moléculaire C14 H11 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 241.24
Synonyme 7-Ethoxyresorufin
Nom IUPAC 7-éthyxoxyxazine-3-une
SMILES CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxyresorufin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Poids de la formule 241.0739
Pourcentage de pureté >95%