Learn More
7-éthoxycoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338985 100 mg 100mg
11328985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14116.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31005-02-4 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
7-Ethoxycoumarin is a substrate for CYP2B6 used in fluorometric assays of microsomal monooxygenase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
7-éthoxycoumarine est un substrat du CYP2B6 utilisé dans les dosages fluorométriques de l’activité monooxygénase microsomale.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud (turbidité très faible), 95 % d’éthanol (50 mg/ml), DMF et DMSO. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31005-02-4
Formule moléculaire C11H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.198
Numéro MDL MFCD00006877
Clé InChI LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-ethoxycoumarin, 7-ethoxy-2h-chromen-2-one, ethylumbelliferone, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy, 7-ethoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxycoumarine, pubchem8680, coumarin, 7-ethoxy, acmc-209hjx
CID PubChem 35703
ChEBI CHEBI:28184
Nom IUPAC 7-éthoxychromen-2-one
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxycoumarin
Point de fusion 88°C to 91°C
Quantité 100 mg
Beilstein 146200
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol (very faint turbidity),95% ethanol (50mg/ml),DMF,and DMSO. Insoluble in water.
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 99%