Learn More
7-Ethoxycoumarin, TRC
Code produit 30379139
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379139 100 mg
30388473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30379139 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE891725100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31005-02-4
Formule moléculaire C11 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.2
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy- (9CI, ACI), 7-Ethoxy-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), Coumarin, 7-ethoxy- (6CI, 8CI), 7-Ethoxycoumarin, Ethylumbelliferone
Nom IUPAC 7-ethoxychromen-2-one
SMILES CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxycoumarin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Poids de la formule 190.063