Learn More
7-Éthycoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Ethoxycoumarin |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 190.063 |