Learn More
R&D Systems™ 7-Ethoxyresorufin
Code produit 18749606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18749606 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18749606 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6204/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorometric CYP450 substrate
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 5725-91-7
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Cytochrome P450
Formule moléculaire C14H11NO3
Poids de la formule 241.24g/mol
Type de produit Substrate
Usage exclusivement réservé à la recherche