Learn More
7-éthoxyrésorufine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455269 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62987.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat fluorimétrique pour la détection des enzymes liées au cytochrome P450.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethoxyresorufin
CAS 5725-91-7
Point de fusion 237°C to 240°C
Couleur Marron
Formule moléculaire C14H11NO3
Numéro MDL MFCD00037661
Quantité 5 mg
Beilstein 225973
Synonyme 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone
Clé InChI CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3O2
Nom IUPAC 7-éthoxyphénoxazin-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 241.246
CID PubChem 3294
ChEBI CHEBI:34480
Poids de la formule 241.24
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Ethoxyresorufin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Ethoxyresorufin