Learn More
Acide 7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulfonique sel d’ammonium, MP Biomedicals™
Code produit 11475511 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475511 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475511 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215808625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 25mg
    Économisez 23.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Réactif de marquage fluorescent sensible et spécifique pour les composés à faible poids moléculaire et pour les macromolécules contenant des groupes thiols
Identifiants chimiques
CAS 84806-27-9
Formule moléculaire C6H6FN3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.189
Numéro MDL MFCD02682109
Clé InChI JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
CID PubChem 2737780
Nom IUPAC azanium ; 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt
Quantité 25 mg
Poids de la formule 235.2
Forme physique Poudre