Learn More
7-Fluorobenzofurazane-4-sulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374629 25 mg 25mg
11435617 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23586.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 91366-65-3 | C6H4FN3O3S | 217.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91366-65-3
Formule moléculaire C6H4FN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 217.17
Numéro MDL MFCD00036687
Clé InChI XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
CID PubChem 122067
Nom IUPAC 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 25 mg
Poids de la formule 217.17
Pourcentage de pureté 98%