Learn More
Sel d’ammonium d’acide 7-fluorobenzofurazane-4 sulfonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400397 50 mg 50mg
11364629 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21767.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84806-27-9 | Molecular Formula: C6H6FN3O4S | Molecular Weight: 235.189 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84806-27-9
Formule moléculaire C6H6FN3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.189
Numéro MDL MFCD02682109
Clé InChI JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
CID PubChem 2737780
Nom IUPAC azanium ; 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
Point de fusion ∼285°C to 295°C (decomposition)
Quantité 50 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 235.19
Pourcentage de pureté 99%